Läs mer
Interscience Scan 1200 automatisk koloniräknare
Produktkod. 12618695
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
Produktkod. Kvantitet
12618695 1 Ea.
1 options
Produktkod. 12618695 Leverantör Interscience Leverantörsnummer 437000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Scan 1200 är en HD automatisk koloniräknare. Den anpassar sig till alla media och räknar alla kolonier, även de minsta med ett klick. Den säkerställer noggrannhet och utmärkt reproducerbarhet.
HD automatisk koloniräknare och inhiberingszonläsare, levereras med programvara.
  • Räkna med petriskålar (55–90 mm)
  • Spiral™plätering
  • Färgdetektering: 7 färger i samma skål
  • Mätning av inhiberingszon
  • Räknar med PetriFilmTM, RIDATM Count, Compact DryTM, filtreringsmembran
Specifikationer
Produkttyp Koloniräknare (automatisk)
Beskrivning Scan 1200 är en HD automatisk koloniräknare. Den anpassar sig till alla media och räknar alla kolonier, även de minsta med ett klick. Den säkerställer noggrannhet och utmärkt reproducerbarhet. Bilder och resultat sparas automatiskt. Scan 1200 är också en inhiberingszonsläsare. Diameter på runda petriskålar: dia. 55, 65 och 90 mm
Cellstorlek Minsta storlek på detekterad koloni: 0,05 mm
Färg Grå
Detektionsmetod Räkning: automatisk med manuell kontroll (räknar på yta, spiral, cirkelläge pläterade petriskålar, räknar på kromogen agar, PetriFilmTM, MC-media PadsTM, Compact DryTM, Easy PlateTM, filtreringsmembran, inhiberingszonläsare)
Förstoring HD CCD färgkamera, HD japansk lins, zoom x 28, upplösning: 1,2 megapixel
Material Rostfritt stål
Minne Dataexport till PDF-rapport, jpg-, png- och bmp-bilder, ExcelTM räkningsbar session
Modell Scan 1200
Outlet stil USB
Produktlinje Koloniräknare
Kvantitet 1 Ea.
Totalt antal Antal antibiotikapappersskålar: upp till 7 antibiotika i en petriskål med dia. 90 mm, avläsningstid: 7 avläsningar i inhiberingszon mellan 1 till 3 sekunder
Mått (L x B x H) 28.8 x 26.3 x 37.3 cm
Höjd (engelska) 14,69 tum
Längd (engelska) 11,34 tum
Bredd (engelska) 10,35 tum
Vikt (engelska) 20 lb
Vikt (metrisk) 9.4 kg
Frekvens 50-60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Wattal Max effekt: 20 W
Certifikat och efterlevnad 21 CFR del 11, ISO 7218 och AOAC 977.27
För användning med (applikation) Scan 1200 koloniräknare används i forskning inom livsmedel, miljö, läkemedel, kosmetika, veterinärmedicin och offentliga institut
För användning med (utrustning) Räknar med runda petriskålar med dia. 55–90 mm,PetriFilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM, filtreringsmembran. Kompatibel med dataLinkTM eller dataLinkTMpro, spårbarhetssystem
Inkluderar 1 skannings™programvara, 1 nätsladd 15 V, 1 USB-kabel, 3 valideringsskyltar, 1 användarhandbok
Garanti 3 års garanti efter registrering av garantikort