Läs mer
Interscience Scan 300 automatisk koloniräknare
Produktkod. 12608695
Change view
Kvantitet:
1
Produktkod. Kvantitet
12608695 1
1 options
Produktkod. 12608695 Leverantör Interscience Leverantörsnummer 436300
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Automatisk koloniräknare med CD-kamera och kraftfull programvara. Colony Counter Scan 300 ger snabba, exakta, fullständiga och spårbara resultat.
Automatisk koloniräknare, levereras med mjukvara.
  • Räkna med petriskålar (55–90 mm)
  • Spiral™ plätering
Specifikationer
Produkttyp Koloniräknare (automatisk)
Beskrivning Scan 300 är en automatisk koloniräknare som innehåller de väsentliga funktionerna för räkning av petriskålar. Den är speciellt anpassad till de vanliga medierna inom livsmedelsmikrobiologi: PCA, MRS... Diameter på runda petriskålar: dia. 55, dia. 65, dia. 90 mm
Cellstorlek Minsta storlek på upptäckt koloni: 0,1 mm
Färg Vitt
Detektionsmetod Räkning: automatisk med manuell kontroll (Räknar på hällplätering, Räknar på ytplätering, Räknar på Spiral™ plätering, Räkna med cirkelplätering, Automatisk separation av klustrade kolonier, Skapande av polygonala exkluderingszoner)
Förstoring CMOS färgkamera - Zoom x 28 - M12 objektiv
Material Rostfritt stål
Minne Dataexport till PDF-rapport, jpg-, png- eller bmp-bilder, ExcelTM-session
Modell Skanna 300
Outlet stil USB
Produktlinje Koloniräknare
Kvantitet 1
Totalt antal Räknetid: upp till 1000 kolonier per sekund
Mått (L x B x H) 28.7 x 27.1 x 28.9 cm
Höjd (engelska) 11,38 tum.
Höjd (metrisk) 29cm
Längd (engelska) 11.30 in.
Längd (metrisk) 28.5cm
Bredd (engelska) 10,67 tum.
Bredd (metrisk) 26.5cm
Vikt (engelska) 18 lb
Vikt (metrisk) 8.42 kg
Frekvens 50-60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Wattal Max effekt: 20 W
Certifikat och efterlevnad 21 CFR del 11, ISO 7218 och AOAC 977.27
För användning med (applikation) Scan 300 koloniräknare används i forskningen inom livsmedel, miljö, läkemedel, kosmetika, veterinärmedicin och offentliga institut.
För användning med (utrustning) Räknar med runda petriskålar av dia. 55 - 90 mm (Räknar på gjutplätering, Räknar på ytplätering, Räknar på Spiral™ plätering, räknar med cirkelplätering)
Inkluderar 1 Scan™ programvara, 1 15 V nätsladd, 1 USB kabel, 2 valideringsskyltar, 1 användarmanual
Garanti 3 års garanti efter registrering av garantikort