Läs mer
Interscience Scan 500 Automatic Colony Counter
Produktkod. 12668685
Change view
Produkttyp:
Automatisk koloniräknare
Produktkod. Produkttyp
12668685 Automatisk koloniräknare
1 options
Produktkod. 12668685 Leverantör Interscience Leverantörsnummer 436000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136340.00 SEK
    121768.34 SEK / Paket med 1
    Save 14571.66 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Scan 500 är en automatisk koloniräknare som säkerställer snabb och effektiv räkning av kolonier, inklusive på kromogen agar. Det ger utmärkt reproducerbarhet.
Automatisk koloniräknare & inhiberingszonsläsare, levereras med mjukvara.
  • Räkna med petriskålar (55–90 mm)
  • Spiral™ plätering
  • Färgdetektering: 7 färger i samma skål
  • Räknar med kromogent medium
  • Mätning av inhiberingszon
Specifikationer
Produkttyp Automatisk koloniräknare
Anslutningstyp USB
Förstoring CMOS färgkamera, M12 objektiv, Zoom x 28, Upplösning: 1 megapixel
Material Rostfritt stål
Outlet stil USB
Totalt antal Räknetid: upp till 1000 kolonier per sekund, Antal antibiotikapappersskivor: upp till 7 antibiotika på en dia. 90 mm petriskål, Lästid: 7 avläsningar i inhiberingszon mellan 1 till 3 sekunder
Mått (L x B x H) 28.7 x 27.1 x 29 cm
Djup (engelska) 10,67 tum.
Höjd (engelska) 11,42 tum
Bredd (engelska) 11.30 in.
Vikt (metrisk) 8.38 kg
Frekvens 50-60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Wattal Max effekt: 20 W
Certifikat och efterlevnad 21 CFR del 11, ISO 7218 och AOAC 977.27
För användning med (applikation) Scan 500 koloniräknare används i forskningen inom livsmedel, miljö, läkemedel, kosmetika, veterinärmedicin och offentliga institut.
För användning med (utrustning) Räknar med runda petriskålar av dia. 55 - 90 mm, PetriFilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM, filtreringsmembran, Kompatibel med dataLinkTM eller dataLinkTMpro,spårbarhetssystem
Inkluderar 1 Scan™ programvara, 1 15 V nätsladd, 1 USB kabel, 3 valideringsskyltar, 1 användarmanual