Läs mer
UVP ColonyDoc-It koloniräknare
Beskrivning
- DigiCam 130 digital färgkamera med 17,9 megapixel i upplösning
- Välj bland flera ljuskällor för att belysa ett brett utbud av färgade media
- Skjut filterreglaget till ett av två lägen
- Ett brett utbud av emissionsfilter finns tillgängliga
- Plattalkoven rymmer häll-, spridnings- och spiralplattor och filter med storlekar från 33 mm till 150 mm
- Fånga upp små kolonistorlekar som 0,08 mm
- Generera snabb automatisk och korrekt koloniräkning med detaljerad statistik
- Definiera parametrar inklusive åtta färgdifferentieringar, dela eller slå samman, filtrera efter grupp eller storlek
- Anslut luckan (visas inte) för att skapa en mörkrumsmiljö när du avbildar kolonier med GFP-fluorescens
Välj bland flera ljuskällor
- Visualisera en stor mängd av bakterie-, jäst- och mögelkolonier, med prover som finns i luft, vatten, mat och kosmetika.
- Mörkt fält
- Epi och genomlysning med vitt ljus
- Epi blått ljus
Högupplöst kamera
- Inbyggd 17,9 megapixel digital färgkamera tar bilder ner till 0,08 mm.
Programvara för koloniräknare
- Ger kamerakontroll, bildtagning och analys.
Generera rapporter
- Genererar statistik och visar den mest kritiska informationen om koloniområdet, omkretsen, genomsnittlig diameter och cirkuläritet. Data exporteras enkelt till Excel.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Koloniräknare |
| Beskrivning | Ljus: Epi vit, genomlysning vit, Epi blå, mörkt fält |
| Mått (L x B x H) | 343 x 318 x 445mm |
| Vikt (engelska) | 20lbs |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | Kamera 17,9 MP |