Läs mer
Shamrock™ Färgkodat multifunktionellt märkningstejp, 0,50 tum (12,7 mm) Rulla
Produktkod. 11724794
Change view
Färg:
Aqua
Blått
Chartreuse
Diverse
Gult
Klart
Koppar
Limegrön
Mörkbrun
Orange
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Bredd (metrisk):
12.7 mm
Förpackningsstorlek:
12m
Paket med 24
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk) unitSize
11724794 Gult 12.7 mm 12m
11794804 Klart 12.7 mm 12m
11745483 Blått 12.7 mm 12m
11720075 Violett 12.7 mm 12m
11794784 Vitt 12.7 mm 12m
11725483 Rött 12.7 mm 12m
11735483 Orange 12.7 mm 12m
11755483 Rosa 12.7 mm -
11827193 Koppar 12.7 mm 12m
11867193 Chartreuse 12.7 mm 12m
11740075 Mörkbrun 12.7 mm 12m
12310190 Diverse 12.7 mm Paket med 24
11847193 Limegrön 12.7 mm 12m
11857193 Aqua 12.7 mm 12m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11724794 Leverantör Shamrock™ Leverantörsnummer ST122
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ensidigt tejp används främst i laboratorier och liknande miljöer för märkning. 0,50 x 500 tum (12,7 mm x 12,7 m) rull finns i flera färger, vilket gör att den kan användas som en del av ett färgkodningssystem. Utformad för att vara avtagbar och mångsidig för olika märkningsbehov.
  • Beständig mot vatten, olja och syra
  • Temperatur -20 till + 121 °C
  • För autoklav, frys, kyl och ugn
  • Märkning med kulspetspenna, penna och tuschpenna
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Avtagbar
Färg Gult
Produkttyp Etikettband
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Idealisk för Universal Marking Penna, en penna och filt
För användning med (utrustning) För autoklav, frys, kyl och ugn
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +121 °C
Mått (L x B) 500 x 0.50 in.
Längd (engelska) 500 in.
Längd (metrisk) 12.7 m
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Diameter (engelska) 1 in. (Core)