Läs mer
Shamrock™ Färgkodat multifunktionellt märkningstejp, 0,75 tum (19 mm) Rulla
Beskrivning
- Motståndskraftig mot vatten, olja och syra
- Temperaturområde på -20 till +121 °C
- För autoklav, frys, kylskåp och ugn
- Universell markering med kulspetspenna, penna och filtpenna
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Avtagbar |
| Färg | Aqua |
| Visa | Blank |
| Formatera | Rulla |
| Produkttyp | Färgkodad multifunktionsmärkningsband |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Idealiskt för universell markeringspenna, penna och filt |
| För användning med (utrustning) | Autoklav, frys, kyl och ugn |
| Kvantitet | 1 st. |
| Visa mer |