Läs mer
Shamrock™ Färgkodad mångsidig etiketttejp
Beskrivning
- Beständig mot vatten, olja och syra
- Temperaturområde från -20 till +121 °C
- För autoklav, frys, kyl och ugn
- Universalmärkning med kulspetspenna, papperspenna och filtmarkör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Avtagbar |
| Färg | Chartreuse |
| Formatera | Rulla |
| Produkttyp | Färgkodad etiketttejp för flera ändamål |
| Kvantitet | 1 st |
| Mått (L x B) | 12,7 m x 19 mm |
| Längd (metrisk) | 12 m |
| Bredd (metrisk) | 19 mm |