Läs mer
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box, 25 Plats
Produktkod. p-6895024 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Vitt
Fodermaterial:
Kork
Skumma
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Fodermaterial unitSize
11711476 Blått Skumma Varje
11721476 Rött Skumma Varje
11731476 Vitt Skumma Varje
11334135 Rött Kork Varje
11314135 Blått Kork Varje
11324135 Klart Kork Varje
11354135 Vitt Kork Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11711476
Edge
Förvara och transportera 25 objektglas säkert med hållbara ABS-fodral. Färgade ABS 25 Place Slide Boxes håller standardmikroskopobjektglas i numrerade, räfflade spår. Ger säker, dammfri förvaring.
Förvara och transportera 25 objektglas säkert med hållbara ABS-fodral. Fisherbrand™ Färgade ABS 25 Place Slide Boxes håller standardmikroskopobjektglas i numrerade, räfflade spår. Ger säker, dammfri förvaring.
  • Gjutna, styva lådor håller säkert objektglasen i räfflade spår
  • Både fodret och slitsarna är numrerade för att motsvara objektglasinventeringsbladet
  • Kork eller skumfoder finns
  • Friktionspassat lock stänger enkelt och ger enkel åtkomst till rutschkanor
  • Staplingsbar
Specifikationer
Typ Skjutförvaringslåda
Glidkapacitet 25
Förslutningstyp Friktionspassande lock
Färg Blått
Enheten håller 25 objektglas
Mått (L x B x H) 141 x 88 x 35 mm
För användning med (utrustning) Standardobjektglas på 25 x 75 mm eller 1 x 3 tum
Höjd (engelska) 1,37 tum.
Höjd (metrisk) 35 mm
Inkluderar Slide Inventory Sheet
Längd (engelska) 5,55 tum.
Längd (engelska) Slide 1 tum
Längd (metrisk) 141 mm
Längd (metrisk) glid 25 mm
Material ABS
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Bredd (engelska) 3,46 tum.
Bredd (engelska) Slide 3 tum
Bredd (metrisk) 88 mm
Bredd (metrisk) glid 75 mm
Fodermaterial Skumma