Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Etikettband
- Fisherbrand™ Märkningstejp
Fisherbrand™ Märkningstejp
Produktkod. 15824585
Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Aqua
Blått
Blått
Grå
Gult
Klart
Koppar
Lavendel
Limegrön
Orange
Ros
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Längd (engelska):
14 yd.
60 yd.
Längd (metrisk):
13 m
55 m
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
27 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Längd (engelska) | Längd (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15824585 | Gult | 14 yd. | 13 m | Paket med 6 |
| 17857271 | Koppar | 14 yd. | 13 m | - |
| 15884585 | Grå | 14 yd. | 13 m | Paket med 6 |
| 17867271 | Lavendel | 14 yd. | 13 m | - |
| 17877271 | Limegrön | 14 yd. | 13 m | - |
| 17887271 | Ros | 14 yd. | 13 m | Paket med 6 |
| 15894585 | Violett | 14 yd. | 13 m | Paket med 6 |
| 15814585 | Vitt | 14 yd. | 13 m | Paket med 6 |
| 15834585 | Klart | 14 yd. | 13 m | Paket med 6 |
| 15844585 | Rosa | 14 yd. | 13 m | Paket med 6 |
| 15864585 | Orange | 14 yd. | 13 m | Paket med 6 |
| 15874585 | Blått | 14 yd. | 13 m | Paket med 6 |
| 17847271 | Aqua | 14 yd. | 13 m | - |
| 17887241 | Koppar | 60 yd. | 55 m | - |
| 15854555 | Grå | 60 yd. | 55 m | Paket med 6 |
| 17897241 | Lavendel | 60 yd. | 55 m | - |
| 17817251 | Ros | 60 yd. | 55 m | - |
| 15884545 | Vitt | 60 yd. | 55 m | Paket med 6 |
| 15894545 | Gult | 60 yd. | 55 m | Paket med 6 |
| 15804555 | Klart | 60 yd. | 55 m | Paket med 6 |
| 15814555 | Rosa | 60 yd. | 55 m | Paket med 6 |
| 15824555 | Rött | 60 yd. | 55 m | Paket med 6 |
| 15834555 | Orange | 60 yd. | 55 m | Paket med 6 |
| 15844555 | Blått | 60 yd. | 55 m | Paket med 6 |
| 17877241 | Aqua | 60 yd. | 55 m | - |
| 17807251 | Limegrön | 60 yd. | 55 m | - |
| 15864555 | Violett | 60 yd. | 55 m | Paket med 6 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Code produit
15824585
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
Färgad etiketttejp är användbar för många märkningstillämpningar. Den kan skrivas på och kommer att fästa på de flesta ytor.
- Stark, hållbar och olje-, vatten- och syrabeständig
- Utmärkt för färgkodning
- Tål temperaturer från -23° till +121 °C (-10° till +250 °F)
- Kan skrivas på med penna, penna eller permanent markör
- Håll dig till de flesta ytor inklusive glas, plast och metall
- Ta bort rent och enkelt
- Tejp levereras utan dispenser
Spécification
Spécification
| Färg | Gult |
| Formatera | Tejpa |
| Material | papper |
| Produkttyp | Färgad etiketttejp |
| För användning med (applikation) | Vattentät, olje- och syrabeständig |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Temperaturområde (engelska) | -10 till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -23 °C till +121 °C |
| Mått (L x B) | 14 yds x 0,5 tum. |
| Längd (engelska) | 14 yd. |
| Längd (metrisk) | 13 m |
| Bredd (engelska) | 0,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 13 mm |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?