Läs mer
Fisherbrand™ Märkningstejp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17857271 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Aqua
Blått
Blått
Grå
Gult
Klart
Koppar
Lavendel
Limegrön
Orange
Ros
Rosa
Rött
Violett
Vitt
Längd (engelska):
14 yd.
60 yd.
Längd (metrisk):
13 m
55 m
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (engelska) Längd (metrisk) unitSize
17857271 Koppar 14 yd. 13 m -
15884585 Grå 14 yd. 13 m Paket med 6
17867271 Lavendel 14 yd. 13 m -
17877271 Limegrön 14 yd. 13 m -
17887271 Ros 14 yd. 13 m Paket med 6
15894585 Violett 14 yd. 13 m Paket med 6
15814585 Vitt 14 yd. 13 m Paket med 6
15824585 Gult 14 yd. 13 m Paket med 6
15834585 Klart 14 yd. 13 m Paket med 6
15844585 Rosa 14 yd. 13 m Paket med 6
15864585 Orange 14 yd. 13 m Paket med 6
15874585 Blått 14 yd. 13 m Paket med 6
17847271 Aqua 14 yd. 13 m -
17887241 Koppar 60 yd. 55 m -
15854555 Grå 60 yd. 55 m Paket med 6
17897241 Lavendel 60 yd. 55 m -
17817251 Ros 60 yd. 55 m -
15884545 Vitt 60 yd. 55 m Paket med 6
15894545 Gult 60 yd. 55 m Paket med 6
15804555 Klart 60 yd. 55 m Paket med 6
15814555 Rosa 60 yd. 55 m Paket med 6
15824555 Rött 60 yd. 55 m Paket med 6
15834555 Orange 60 yd. 55 m Paket med 6
15844555 Blått 60 yd. 55 m Paket med 6
17877241 Aqua 60 yd. 55 m -
17807251 Limegrön 60 yd. 55 m -
15864555 Violett 60 yd. 55 m Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 17857271
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgad etiketttejp är användbar för många märkningstillämpningar. Den kan skrivas på och kommer att fästa på de flesta ytor.
  • Stark, hållbar och olje-, vatten- och syrabeständig
  • Utmärkt för färgkodning
  • Tål temperaturer från -23° till +121 °C (-10° till +250 °F)
  • Kan skrivas på med penna, penna eller permanent markör
  • Håll dig till de flesta ytor inklusive glas, plast och metall
  • Ta bort rent och enkelt
  • Tejp levereras utan dispenser
  • Kärnstorleken är 1 tum
Specifikationer
Färg Koppar
Formatera Tejpa
Material papper
Produkttyp Färgad etiketttejp
För användning med (applikation) Vattentät, olje- och syrabeständig
Kvantitet 6/Pk.
Temperaturområde (engelska) -10 till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till +121 °C
Mått (L x B) 14 yd. x 0,5 tum
Längd (engelska) 14 yd.
Längd (metrisk) 13 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 13 mm