Läs mer
Colterol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colterol Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 261.12 |
| Procent renhet | >95% |