Läs mer
Columbamine, MedChemExpress
Produktkod. 16409208
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16409208 10 mg
16401618 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16409208 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0926
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Columbamine is a quaternary isoquinoline alkaloid isolated from Argemone mexicana.
Columbamine is a quaternary isoquinoline alkaloid isolated from Argemone mexicana.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Columbamine
CAS 3621-36-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20NO4
Kvantitet 10 mg
Synonym Columbamin Dehydroisocorypalmine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 23 mg/mL (67.97 mM)
LEDER COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C4=CC(O)=C(OC)C=C4CC3)C=C2C=C1
Molekylvikt (g/mol) 338.38
Formel vikt 338.38
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid