Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia-agar med blod / MacConkey-agar nr 3
Produktkod. 10727553
Change view
Beskrivning:
Columbia-agar med blod / MacConkey-agar nr 3
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Beskrivning Kvantitet unitSize
10727553 Columbia-agar med blod / MacConkey-agar nr 3 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 10727553 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PB5207E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 SEK
    165.10 SEK / Paket med 10
    Save 1.90 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samtidigt odlar kräsna organismer som stafylokocker och streptokocker, upptäcker och räknar upp koliformer och isolerar och upptäcker Salmonella och Shigella spp.
Isolera och odla kräsna mikroorganismer med tydligt synliga hemolytiska reaktioner (stafylokocker och streptokocker), upptäck och räkna upp koliforma organismer som E. coli , samtidigt som du isolerar och detekterar Salmonella och Shigella spp., med hjälp av Thermo Scientific™ Columbia Agar with Blood / MacConkey Agar No. 3, en enda platta som innehåller två mediaformuleringar.
Läs fler resultat från ett enskilt patientprov och ta fram fler diagnostiska detaljer om patogena organismer samtidigt som du minskar problem med lagringskapaciteten i inkubatorn med en bi-platta som inkluderar två mycket använda mikrobiologiska medier.
Columbia-agar med blod på ena sidan av plattan innehåller 7 % fårblod för att främja tillväxten av kräsna organismer med tydligt synliga hemolysformer för stafylokocker och streptokocker, och det ger typisk tillväxt för S.pneumoniae (bucklamorfologi).
MacConkey Agar No. 3 på andra sidan av plattan är ett selektivt medium för att skilja mellan koliforma bakterier och laktos- och icke-laktosfermentorer medan grampositiva kocker är fullständigt hämmade.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg COL + SB: Karminröd, ogenomskinlig. MAC3: Antikröd, transparent
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Columbia-agar med blod / MacConkey-agar nr 3
Formatera 90 mm biplåt
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.