Learn More
Thermo Scientific™ Columbia agar med hästblod
Product Code. 12971130
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10/Pk.
Unit Size:
Paket med 10
Product Code. Kvantitet Unit Size
12971130 10/Pk. Paket med 10
1 options
Product Code. 12971130 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. PB0122A
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Odla och bestäm hemolytiska reaktioner hos kräsna organismer med detta multifunktionella mikrobiologiska medium som innehåller 5 % hästblod.
Odla, isolera och identifiera ett brett spektrum av mikroorganismer med hjälp av Thermo Scientific™ Columbia agar med hästblod. Snabb produktion av stora kolonier, tydligt definierade hemolyszoner och god kolonial differentiering främjas genom tillsats av defibrinerat hästblod.
Traditionellt har blodagarbaser varit antingen kaseinhydrolysat eller köttinfusionsmedier. Fördelen med den första ligger i den snabba produktionen av stora kolonier, och den andra i klart definierade zoner med hemolys och god kolonial differentiering. Columbia Agar Base kombinerar fördelarna med båda dessa typer av media för att ge en förbättrad allroundprestanda, som visar mångsidighet och överlägsen prestanda i flera applikationer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Röd, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Columbia agar med hästblod
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 19,5 g± 1,0 g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.