Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia agar med fårblod PLUS / Brilliance™ MRSA 2 agar
Beskrivning
Isolera och odla kräsna mikroorganismer med tydligt synliga hemolytiska reaktioner (stafylokocker och streptokocker), samtidigt som man screenar kliniska prover för förekomst av Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), med hjälp av Thermo Scientific™ Columbia agar med fårblod PLUS / Brilliance™ MRSA 2 Agar, en enkel dubbelplatta som innehåller två separata mediaformuleringar. Identifiera MRSA och andra organismer från ett patientprov, plus verifiera att prover tas korrekt om MRSA-resultatet är negativt.
Brilliance MRSA 2 Agar på andra sidan av plattan gör att du kan få snabbare resultat för förekomsten av MRSA utan behov av återinkubation av negativ. Få mer tillförlitliga, mer exakta resultat med denna förbättrade mediaformulering som innehåller två kromogener som skiljer MRSA och icke-MRSA åt genom distinkta blå kolonier och producerar större MRSA-kolonitillväxt jämfört med tidigare formuleringar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | MRSA2: Lätt elfenben, ogenomskinlig. COL+SB: Trafikröd, ogenomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Beskrivning | Columbia-agar med fårblod PLUS/BrillianceMRSA 2-agar |
| Formatera | 90mm bi-plate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 17g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |