Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia Blood Agar med Neomycin
Produktkod. 12982598
Beskrivning:
Columbia Blood Agar med Neomycin
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12982598
Brand: Thermo Scientific™ PB0219A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Odla och isolera ett brett utbud av kräsna mikroorganismer med detta mångsidiga, färdiga att använda medium.
Odla och isolera ett brett utbud av kräsna mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia Blood Agar med Neomycin. Columbia Agar är ett idealiskt basmedium för tillsats av blod, särskilt i selektiva formuleringar när det kompletteras med antimikrobiella medel. Tillsatsen av defibrinerat hästblod, i detta fall, underlättar odling av kräsna mikroorganismer. Neomycin skapar en selektivt anaerob miljö för odling av anaerober såsom clostridia-arter.
Traditionellt har blodagarbaser varit antingen kaseinhydrolysat eller köttinfusionsmedier. Fördelen med den första ligger i den snabba produktionen av stora kolonier och den andra i klart definierade hemolyszoner och god kolonial differentiering. Oxoid™ Columbia Blood Agar med Neomycin kombinerar fördelarna med båda dessa typer av media för att ge en förbättrad allroundprestanda, som visar mångsidighet och överlägsen prestanda i flera applikationer. 1
  • Underlättar tillväxt av stora kolonier av kräsna mikroorganismer med tydligt definierade hemolytiska reaktioner och kolonial morfologi
  • Välj för anaeroba bakterier på grund av tillsatsen av det selektiva medlet Neomycin
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Färg Rött
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Columbia Blood Agar med Neomycin
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g ±1,0 g
Förpackningstyp 10 x 90 mm plattor, filmlindade
Kvantitet 10/Pk.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.