Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar/Brilliance GBS Agar Bi-plate
Produktkod. 15852437
Change view
Fyll volym:
17 mL
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Produktkod. Fyll volym Tillverkningsursprung
15852437 17 mL Tyskland
1 options
Produktkod. 15852437 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PB5260E
Förenkla screening av GBS och stafylokocker/streptokocker med resultat inom 24 timmar.
Förenkla screening av låga vaginala pinnprover (LVS), höga vaginala pinnprover (HVS), vaginala eller rektovaginala prover för grupp B streptokocker (GBS) och stafylokocker/streptokocker med Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar/ Brilliance™ GBS agar bi-plattor. Brilliance GBS Agar eliminerar behovet av föranrikning och, i kombination med Columbia CNA Agar, kan du upptäcka stafylokocker , streptokocker och GBS inom 24 timmar. Effektivisera ditt arbetsflöde och spara utrymme i automatiserade provbearbetnings-, plätering- och streakinstrument för att uppnå större genomströmning.
Få en fullständig klinisk bild av GBS, stafylokocker och streptokocker från en enda platta med Columbia CNA Agar/ Brilliance GBS Agar bi-plate. Enstegs ympning och aerob inkubation förenklar arbetsflöden för att stödja screeningprogram.
  • Utmärkt känslighet och specificitet: detektera GBS direkt från patientprover utan anrikning
  • Snabba resultat: upptäck stafylokocker , streptokocker och GBS inom 24 timmar
  • Öka genomströmningen: färre plåtar att bearbeta per prov möjliggör större genomströmning i automatiserade provbehandlare
  • Lättläst: magenta GBS-kolonier och blå/mörklila icke-GBS-kolonier på det klara mediet gör resultaten enkla att tolka
  • Omfattande: upptäck icke-hemolytiska GBS-stammar
Brilliance GBS Agar är ett lättläst kromogent screeningmedium optimerat för att stödja tillväxt av GBS. Antimikrobiella komponenter hämmar tillväxten av icke-GBS-organismer och Inhibigen™ teknologin gör Brilliance GBS Agar till ett mycket selektivt, pålitligt medium. Eliminera behovet av föranrikning eller återinkubation; stryk helt enkelt provet på plattan, inkubera och läs resultatet efter 24 timmar. Brilliance GBS Agar sparar upp till 72 timmar jämfört med traditionella medier och upp till 48 timmar jämfört med andra kromogena medier.
Brilliance GBS Agar innehåller två kromogener. En kromogen ger en rosa färg på grund av fosfatasaktivitet i GBS. För att mediet ska kunna differentiera GBS exakt innehåller det en andra kromogen. Icke-GBS antingen hämmas eller växer som blå eller lila kolonier. Bredspektrumantimikrobiella komponenter i mediet undertrycker tillväxten av grupp A- och C-streptokocker. Även inkluderade är föreningar för att hämma tillväxten av Enterobacteriaceae, stafylokocker, enterokocker och grupp D-streptokocker. Antimykotika eliminerar jästsvampar. Dessutom innehåller Brilliance GBS Agar Inhibigen teknologi för riktad hämning av enterokocker och grupp D-streptokocker, vilket säkerställer en hög nivå av känslighet och specificitet och en betydande minskning av tillväxten av bakgrundsfloran.
Genom att kombinera denna agar med ett traditionellt medium, såsom Columbia CNA Agar, kan stafylokocker och streptokocker också identifieras.
Traditionellt har blodagarbaser innehållit antingen kaseinhydrolysat eller köttinfusion. Fördelen med den första ligger i den snabba produktionen av stora kolonier, och den andra i klart definierade zoner av hemolys och god kolonial differentiering. Columbia CNA Agar kombinerar dessa typer av media för att ge en förbättrad allroundprestanda.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Trafikröd, ogenomskinlig; Ostron vit, genomskinlig
Beskrivning Columbia CNA Agar/ Brilliance GBS Agar
Formatera 90mm bi-plate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplatta
Fyll volym 17 mL
Fyll vikt 17mL
Förpackningstyp Flow wraped – ett lager
Kvantitet 10/Pk.
Det bör noteras att, som med alla kromogena medier, kan organismer med atypiska enzymmönster ge avvikande reaktioner på Brilliance GBS Agar. Prover som innehåller fekalt material eller blod kan orsaka viss lokal missfärgning i mediet. Denna missfärgning bör inte förväxlas med en sann kromogen reaktion där färgade kolonier är synliga.