Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia CNA-agar med fårblodmedium
Produktkod. 13215339
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
CNA-agar med fårblod
Inkluderar:
Fårblod
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 13215339
Brand: Thermo Scientific™ PB5049A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Isolera grampositiva organismer från kliniska prover med detta selektiva medium som traditionellt används för att identifiera stafylokocker, streptokocker och S. pneumoniae .
Isolera effektivt grampositiva organismer från kliniska prover med hjälp av Thermo Scientific™ Columbia CNA-agar med fårblod, ett selektivt mikrobiologiskt medium som innehåller kolistin och nalidixinsyra för att hämma gramnegativa baciller. Columbia CNA-agar har traditionellt använts för att identifiera stafylokocker och streptokocker. Tillsatsen av fårblod till mediet möjliggör distinkt identifiering av S. pneumoniae genom produktion av klar alfa-hemolys.
Columbia CNA Agar med fårblod innehåller antibiotika för att hämma S. albus och Micrococcus arter samt Gram-positiva och Gram-negativa stavar. Den undertrycker tillväxten av Proteus-, Klebsiella- och Pseudomonas -arter samtidigt som den tillåter obegränsad tillväxt av S. aureus , hemolytiska streptokocker och enterokocker. Detta medium gör att viktiga grampositiva kocker lättare kan kännas igen och enkelt isoleras från de blandade bakteriepopulationerna som finns i många kliniska prover och livsmedel.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Trafikröd, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp CNA-agar med fårblod
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17g± 5 %
Inkluderar Fårblod
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.