Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia Horse Blood CNA-agar
Beskrivning
Känn igen grampositiva kocker lättare att använda Thermo Scientific™ Columbia Horse Blood CNA Agar, ett selektivt medium för isolering av stafylokocker och streptokocker från både kliniska prover och livsmedelsprover.
Columbia CNA Agar with Horse Blood innehåller antibiotika för att hämma S. albus och Micrococcus arter samt Gram-positiva och Gram-negativa stavar. Den undertrycker tillväxten av Proteus-, Klebsiella- och Pseudomonas-arter samtidigt som den tillåter obegränsad tillväxt av S. aureus , hemolytiska streptokocker och enterokocker. Detta medium gör att viktiga grampositiva kocker lättare kan kännas igen och enkelt isoleras från de blandade bakteriepopulationerna som finns i många kliniska prover och livsmedel.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Röd, ogenomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Columbia Horse Blood CNA-agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |