missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Columbianadin, MedChemExpress

Produktkod. 16494817
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494817 50 mg -
16493856 25 mg -
16448958 10 mg -
16431388 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16494817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0362

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Columbianadin, a natural coumarin from, is known to have various biological activities including anti-inflammatory and anti-cancer effects.

Columbianadin, a natural coumarin from, is known to have various biological activities including anti-inflammatory and anti-cancer effects.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Columbianadin
CAS 5058-13-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H20O5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (101.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER C/C=C(C)\C(OC(C)([C@@H]1CC2=C(O3)C(C=CC3=O)=CC=C2O1)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 328.36
Formel vikt 328.36
Procent renhet 99.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.