Läs mer
Columbin, MedChemExpress
Produktkod. 16464827
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464827 50 mg -
16448968 10 mg -
16431398 5 mg -
16423866 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464827 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0389
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Columbin is an orally active diterpenoid furanolactone from Calumbae radix, has anti-inflammatory and anti-trypanosomal effects. Columbin selectively inhibits COX-2 (EC50=53.1 μM) over COX-1 (EC50=327 μM).
Columbin is an orally active diterpenoid furanolactone from Calumbae radix, has anti-inflammatory and anti-trypanosomal effects. Columbin selectively inhibits COX-2 (EC50=53.1 μM) over COX-1 (EC50=327 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Columbin
Fysisk form Solid
CAS 546-97-4
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22O6
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (279.03 mM)
LEDER O=C1[C@](C=C2)(O)[C@@](CC3)(C)[C@@]([C@@](C[C@@H](C4=COC=C4)O5)(C)[C@]3([H])C5=O)([H])[C@]2([H])O1
Molekylvikt (g/mol) 358.39
Formel vikt 358.39
Procent renhet 99.77%