Beskrivning
XK tomma kolonner är designade för vätskekromatografi vid lågt till medeltryck. De är användarvänliga, robusta och ger reproducerbar packning, och de har beslag för direkt anslutning till ÄKTA™ designinstrument eller andra HPLC-system. XK-pelare levereras med en flyttbar adapter.
- Kolvdesign säkerställer en homogen buffertfördelning och reproducerbar packning
- QuickLock mekanismen på adapteraxeln underlättar enkel hantering och rengöring av kolonnen
- Adapterlocket passar direkt i pelarens ändstycke
- Kolven bär nätringen och stödskärmen för mellanbädden
- En justeringsknapp tätar adaptern mot pelarväggen
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Vätskekromatografi vid lågt till medium tryck |
| För användning med (utrustning) | XK tom kolumn, 50 mm diameter |
| Inkluderar | Kolv, topplock, justeringsratt |
| Kvantitet | 1 förpackning |