Läs mer
Cytiva Adapter för XK Columns
Produktkod. p-8001009 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
XK tom kolumn, 16 mm diameter
XK tom kolumn, 26 mm diameter
XK tom kolumn, 50 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11320352
Brand: Cytiva 28989876
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörlig adapter ger ett enhetligt flöde som upprätthåller integriteten hos den packade bädden under HPLC-operationer. Cytiva Adapter för XK Columns är en sammansatt enhet som består av ett topplock, en kolv och en justerknapp. Tillgänglig för XK-kolonner med 16, 26 och 50 mm diameter.
XK tomma kolonner är designade för vätskekromatografi vid lågt till medeltryck. De är användarvänliga, robusta och ger reproducerbar packning, och de har beslag för direkt anslutning till ÄKTA™ designinstrument eller andra HPLC-system. XK-pelare levereras med en flyttbar adapter.
  • Kolvdesign säkerställer en homogen buffertfördelning och reproducerbar packning
  • QuickLock mekanismen på adapteraxeln underlättar enkel hantering och rengöring av kolonnen
  • Adapterlocket passar direkt i pelarens ändstycke
  • Kolven bär nätringen och stödskärmen för mellanbädden
  • En justeringsknapp tätar adaptern mot pelarväggen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Vätskekromatografi vid lågt till medium tryck
För användning med (utrustning) XK tom kolumn, 16 mm diameter
Typ Adapter för XK 16 kolumner
Inkluderar Kolv, topplock, justeringsratt
Kvantitet 1 förpackning