Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Kolumnadapter för Combi Ljusguide
Produktkod. 15733032 Handla allt Schott Produkter
För användning med (utrustning):
SCHOTT Combi Lightguide (170 402)
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15733032
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnadapter för användning med Schott Combi Ljusguide 170 402.
  • Positionerar Combi ljusledare (Schott del 170 402) på en pelare med 32 mm diameter.
Specifikationer
Typ Adapter
Diameter (engelska) 1,3 tum.
Diameter (metrisk) 32 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) SCHOTT Combi Lightguide (170 402)