Läs mer
OHAUS™ Kolumnklämma
Handla allt Ohaus Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Korrosionsbeständiga klämmor i rostfritt stål ger utmärkt kemisk beständighet, hållbarhet och kan autoklaveras. Nickelpläterade zinkklämmor erbjuder hög draghållfasthet till ett ekonomiskt pris.
- Förhindra olyckor i labbet! Mångsidiga LabJaws-klämmor för flera ändamål håller säkert glasvaror och oregelbundet formade föremål. Välj från en mängd olika greppstorlekar, stiftstilar och justeringstyper.
- Välj bland en mängd specialiserade LabJaws-klämmor med justerbara funktioner för att ge en exakt passform för laboratorieartiklar som termometrar, termoelement, kolonner, trattar och rundbottnade kolvar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kolumnklämma |
| Material | Rostfritt stål |
| Beskrivning | Klämma, Specialitet, Kolumn, CLS-COLMNSS |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Längd (engelska) | 11,10 tum. |
| Längd (engelska) Arm | 8,310 tum. |
| Längd (metrisk) | 282.00 mm |
| Längd (metrisk) arm | 211 mm |
| Storlek | Liten |
| Storlek (metriskt) grepp | 65 till 89 mm |
| Visa mer |