Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kolumnhuvud med ventilstoppkran
Produktkod. 10274481
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10274481 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 10274481 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05170111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12280.00 SEK
    10186.57 SEK / Paket med 1
    Save 2093.43 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillverkad av DURAN™ slang. Lenz Laborglasinstrumente™ Kolumnhuvud med ventilstoppkran har en PTFE för enkel och noggrann justering och jordfog NS 14/23 för termometrar med en monteringslängd på 55 mm.
  • Med PTFE-ventil
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Anslutningstyp NS 14/23
Material DURAN Slang
Inkluderar PTFE ventil
Kvantitet 1 vardera