Läs mer
Macherey-Nagel™ Kolumnskyddssystem
Produktkod. 12738032 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
EC Kolumner 4/2 med 2 mm ID eller 4/3 med 3, 4 eller 4,6 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12738032 EC Kolumner 4/2 med 2 mm ID eller 4/3 med 3, 4 eller 4,6 mm ID Varje
1 options
Produktkod. 12738032 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 718966
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Lämplig för alla analytiska HPLC-kolonner med 1/16 tum (1,59 mm) kopplingar. Macherey-Nagel™ Column Protection System är ett innovativt och universellt påskruvat skyddskolonnhållarsystem för användning med EC-kolonnpatroner med 4 mm pelarlängd.
Systemet inkluderar patronhållare, 2 ersättningskapillärer (0,12 mm ID), 3 hylsor, 2 skiftnycklar och en manual.
  • Patroner fyllda med specificerade NUCLEODUR™ , NUCLEOSIL™ och NUCLEOSHELL™ HPLC-adsorbenter
  • Idealiskt skydd för din analytiska huvudkolonn —markant ökning av kolumns livslängd
  • Minimerad tomrumsvolym —passar även för ultrasnabb HPLC
  • Specialhylsor —tryckstabilitet upp till 1300 bar (18 850 psi)
  • Visuell kontamineringskontroll —i tid byte av skyddskolonnen
  • Skyddspelares längd 4 mm, ID 2 mm (för huvudpelare med 2 mm ID) eller ID 3 mm (för huvudpelare med 3, 4 och 4,6 mm ID)
  • UNIVERSAL RP-skyddskolonner lämpliga för alla HPLC-kolonner under RP-förhållanden
Specifikationer
Längd (metrisk) 4 mm Kolumnlängd
Beskrivning Universellt påskruvat skyddskolonnhållarsystem, lämpligt för analytisk HPLC och U-HPLC
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) EC Kolumner 4/2 med 2 mm ID eller 4/3 med 3, 4 eller 4,6 mm ID
Produkttyp Kolumnskyddssystem