Läs mer
Cytiva Kolumnrörsmontering
Produktkod. 11932795 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11932795 200 mm Varje
1 options
Produktkod. 11932795 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28966646
Beräknad leverans: 14-01-2027
Inre glasrör, yttre skyddsrör och rörhållare
Kolumnröret består av både det inre glasröret, skyddsröret och rörhållaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 200 mm
pH 2 till 13
Kvantitet 1 st
Temperatur 4 °C till 40 °C
Volym (metrisk) 16 till 20 ml
Material Borosilikatglas, EPDM, POM, polyamid, polykarbonat
Produkttyp Kolonnrörsmontering