Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kolumner Enl. till Hempel med avtagbar glasjacka
Beskrivning
- Kolumner enl. till Hempel
- Med avtagbar glasmantel
- För förpackningar som Raschig-ringar eller glaspärlor
- Med NS-hylsa och NS-kon
- Med avtagbar glasmantel
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Avtagbar glasjacka |
| Längd (metrisk) | 800 mm |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |