Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kolumner Enl. till Hempel med avtagbar glasjacka
Produktkod. 10719411
Längd (metrisk):
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10719411
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05117201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Kolumner enl. till Hempel
  • Med avtagbar glasmantel
  • För förpackningar som Raschig-ringar eller glaspärlor
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • Med avtagbar glasmantel
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Avtagbar glasjacka
Längd (metrisk) 200 mm
Standard konisk fog NS 14/23