Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, Kolumner för RNA-rening med DNA-borttagningskolonn
Description
NucleoSpin™ RNA Plus
- Effektiv och snabb RNA-isolering från celler och vävnader
- Två-kolumnsystem inkluderar gDNA-borttagningskolonner och RNA-bindande kolonner
- NucleoSpin™ Kolumner för borttagning av gDNA– ingen tidskrävande rDNas-nedbrytning
- Bekväm hantering– lysatrensning och gDNA-borttagning på en kolonn i ett steg
- Ny effektiv lyseringsbuffert– ingen b-merkaptoetanol eller TCEP behövs
- Olika provmaterial– odlade celler, djurvävnad, växtvävnad, mikroorganismer
- Nedströmsapplikationer inkluderar RT-PCR i realtid, Northern blotting, primerförlängning, arrayteknologi, RNase-skyddsanalyser
Specifications
Specifications
| Färg | Blå ring |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18-25° C) |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Kiselmembran |
| Elueringsvolym | 30 - 120μ L |
| Provtyp | Odlade bakterie- eller jästceller, Människo- eller djurvävnad |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 200μ g |
| Slutlig produkttyp | RNA (med typiskt RIN> 9) |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin™ RNA Plus-kit |
| För användning med (applikation) | Isolering av RNA |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- NucleoSpin RNA Plus
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol