Läs mer
Colupulone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Colupulone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O4/c1-15(2)9-10-19-22(27)20(21(26)18(7)8)24(29)25(23(19)28,13-11-16(3)4)14-12-17(5)6/h9,11-12,18,27-28H,10,13-14H2,1-8H3 |
| Formel vikt | 400.2614 |