Läs mer
Coluracetam, MedChemExpress
Produktkod. 16439867
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439867 5 mg
16437366 100 mg
16427398 10 mg
16413427 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16439867 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17553
MedChemExpress Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Coluracetam(MKC-231) is a new choline uptake enhancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coluracetam
CAS 135463-81-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H23N3O3
Kvantitet 5 mg
Synonym MKC-231
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 20 mg/mL (58.58 mM) ∣H2O : 0.4 mg/mL (1.17 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NC1=C2C(OC(C)=C2C)=NC3=C1CCCC3)CN4C(CCC4)=O
Molekylvikt (g/mol) 341.4
Formel vikt 341.4
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation