Läs mer
uvex com4-fit öronproppar, lös väska
Produktkod. 17767539 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg: Orange
Produktkod.
17767539 Färg: Orange
1 options
Produktkod. 17767539 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2112006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00 SEK
    406.51 SEK / 200 par
    Save 22.49 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
com4-fit är konstruerad av mjukt skum som erbjuder verklig komfort, även när den bärs under längre perioder.
  • Säkerhetsproppar
    Sökfärg (filter): Orange
  • Utan sladd
  • Storlekar: S
  • H-värde (ljudisoleringsvärde för högfrekvent buller): 33 dB
  • M-värde (ljudisoleringsvärde för mellanfrekvent buller): 30 dB
  • L-värde (ljudisoleringsvärde för lågfrekvent brus): 29 dB
  • Ej återanvändbar (NR)
  • Detekterbarhet: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 352-2
Storlek Regelbunden
Förpackningstyp Lös väska
Par per paket 200
Pluggmaterial Polyuretan
Noise Reduction Rating (NRR) 33 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Oval
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Ja
Dielektrisk Ja