Läs mer
Ansell™ Comaflame
Produktkod. 15886942 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Size: 11
Produktkod.
15886942 Size: 11
1 options
Produktkod. 15886942 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer F081110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Excellent thermal insulation
  • Excellent thermal insulation, especially on the back owing to the reflection of thermal radiation of the aluminized Kevlar™/Preox. material
  • High temperature resistant glove.
  • Allow contact up to 700°C.
  • The glove protect its user against 500°C for 23 seconds.
  • Reinforced seamless forefinger. Good abrasion and cut resistance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Certifikat och efterlevnad EN388:2003/334X, EN407/44XXXX
Klassificering Category III
Manschettmaterial Dupont™ Kevlar™ aramid fibers
Beskrivning Excellent thermal insulation.
Beläggningsmaterial Dupont™ Kevlar™ aramid fiber felt lining
Färg Black, Silver
Disponibel Reusable
Kvalitet Industrial grade
Hand Specific
Latexfri Yes
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Mechanical Protection Gloves (Heavy-duty)
Storlek 10
Sterilitet Non-sterile
Stil Comaflame
Temperatur (engelska) Max. 700 C
Finger stil full fingers
För användning med (applikation) Mechanical Protection
För användning med (utrustning) Special Purpose, suitable for heavy duty
Färg på handskemanschett Black
Handske manschettstil Gauntlet
Liner material Dupont™ Kevlar™ aramid fiber felt lining
Modell Comaflame
Förpackningstyp 1 pair in a bag; 6 pair in a masterbag; 8 masterbags in a carton
Kvantitet 48 pair
Motståndskraftig mot Heat
Serie Comaflame series
Mått (L x B) 400 mm
Längd (engelska) 400 mm
Vikt (metrisk) 0.263 g