missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fisherbrand™ Shark's Teeth Comb for TVS1400 Large Format Vertical Gel DNA Sequencing Unit

Produktkod. 10787131
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Tjocklek (metrisk):
0,35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10787131

Brand: Fisherbrand™ TVS1400SCM0.3596

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Accessory for use with TVS1400 Large Vertical and DNA Sequencing Unit

For use with TVS1400 Large Vertical and DNA Sequencing Unit

Specifikationer

Typ Shark's Teeth Comb
Tjocklek (metrisk) 0,35 mm
Volym (metrisk) Tja 3.5 μL
Bredd (metriska) tänder 2.5 mm
Höjd (metrisk) Teeth: 9 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.