Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för omniPAGE mini vertikal gelelektroforesenhet, 0,5 mm tjock
Produktkod. 11837593 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
20
5
8
9
Volym (metrisk) Tja:
10μ L
12.5μ L
16μ L
20μ L
25μ L
30μ L
50μ L
330μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
11837593 12 16μ L Varje
11857583 10 20μ L Varje
11887593 16 12.5μ L Varje
11837603 20 10μ L Varje
11887603 5 50μ L Varje
11837613 8 30μ L Varje
11887613 9 25μ L Varje
11837583 1 förberedelse, 1 markör 330μ l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11837593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00 SEK
    205.79 SEK / Paket med 1
    Save 22.21 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Tillbehör för användning med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforesenhet
  • 8-provs- och 16-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
För användning med (applikation) Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, andra dimension och nukleinsyraseparationer
För användning med (utrustning) OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet
Typ 12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
Antal Wells 12
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
Volym (metrisk) Tja 16μ L