Läs mer
B Braun™ Combi-Stopp stängningskoner
Produktkod. 10712393
Change view
Färg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10712393 Blått Paket med 100
10500053 Rött -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712393 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 4495152
 Begränsad artikel
I lager
B Braun™ Combi-Stopper stängningskoner är lämpliga för sterila förslutningar av IV och sprutenheter
  • Luer Lock passande hane och hona
  • Tillverkad av PE (polyeten)
  • Steril stängning av alla typer av öppna IV-åtkomster i IV-set
  • Steril stängning av förfyllda sprutor
  • Finns i rött, blått och vitt
  • Kartong med 100 st
Specifikationer
Material Polyeten
Färg Blått
Produkttyp Combi Propp
Anslutningstyp Luer lock
Sterilitet Sterila