Läs mer
B Braun™ Combi-Stopp stängningskoner
Produktkod. p-8003671
Färg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10712393
Brand: B Braun™ 4495152
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
B Braun™ Combi-Stopper stängningskoner är lämpliga för sterila förslutningar av IV och sprutenheter
  • Luer Lock passande hane och hona
  • Tillverkad av PE (polyeten)
  • Steril stängning av alla typer av öppna IV-åtkomster i IV-set
  • Steril stängning av förfyllda sprutor
  • Finns i rött, blått och vitt
  • Kartong med 100 st
Specifikationer
Material Polyeten
Färg Blått
Produkttyp Combi Propp
Anslutningstyp Luer lock
Sterilitet Sterila