Läs mer
CombiCheck™ 20 Standardlösning Ammonium, Klorid, COD, Nitrat, Fosfat, Sulfat ,, WTW™
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
CombiChecks™ är flerparameterstandarder och ger rätt volym av färdig koncentration i mitten av mätområdet: Allt ställs in matchande till respektive testkit. I motsats till normala standardlösningar kräver detta inte utspädning med beräkningar av koncentrationen eller pipetteringsvolymer och förhindrar därmed oavsiktliga volymer och pipetteringsfel. En annan fördel är de förtillverkade spiklösningarna för undersökning av matriseffekter eller störande joner. Particertifikaten för CombiChecks™ innehålla data för koncentration, konfidensintervall och lotvärden. Koncentrationen och konfidensintervallet kan anges i photoLab™ fotometrar via en meny för AQA-dokumentationen.
Specifikationer
Specifikationer
| Lösningen innehåller | Ammonium, Chloride, COD, Nitrate, Phosphate, Sulfate |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | Ammonium 12 mg/L, Chloride 60 mg/L, COD 750 mg/L, Nitrate 9 mg/L, Phosphate 8 mg/L , Sulfate 500 mg/L |
| Färg | Färglös |
| pH | 5 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Löslighet | Soluble in water |
| Kvantitet | 100 mL |