Läs mer
Sartorius Combijet Connector
Handla allt Sartorius Produkter
:
Combijet Connector
Beskrivning
- De Combisart™ Systemet gör det möjligt för dig att välja den optimala hårdvaran och förbrukningsvarorna för dina behov inom mikrobiologisk analys eller partikelräkning i kvalitetssäkring.
- Combisart™ har en modulär design och fältbeprövade standardtillbehör för att göra ditt val enklare.
- I hjärtat av Combisart™ Systemet är ett grenrör i rostfritt stål utformat för att rymma alla typer av filterhållare och trattar som:
- Färdiga enheter Biosart™ 100 bildskärmar
- Färdiga enheter Biosart™ 250 trattar
- Brandfarliga enheter såsom rostfria ståltrattar för koloniräkning
- Autoklaverbara glasfilterhållare
- Autoklaverbar polykarbonat
- Steril ventilering av varje membran efter filtrering
- Sterilisering enl ISO 8199
- Specialpolerade ytor i rostfritt stål möjliggör enkel rengöring och sköljning
- Filtrering av tre eller sex prover parallellt
- Lätt att hälla ut icke-filtrerbara prover
- Lika lätt för höger- och vänsterhänta användare
- Maximal flexibilitet tack vare olika inställningar
- Utrymmesbesparande i autoklaven
- Rostfritt stål 304 - lång livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Combisart System |
| Typ | Anslutning |