Läs mer
Hanna Instruments™ Kombinationssats för pH-buffertlösning
Produktkod. 12931850
Inkluderar:
500mL av: pH 4,01 (HI-7004L), pH 7,01 (HI-7007L), pH 10,01 (HI-7010L), Elektrodförvaringslösning (HI-70300L), Elektrodrengöringslösning (HI-7061L)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12931850
Brand: Hanna Instruments™ HI5471011
Bara null kvar
Specifikationer
Inkluderar 500mL av: pH 4,01 (HI-7004L), pH 7,01 (HI-7007L), pH 10,01 (HI-7010L), Elektrodförvaringslösning (HI-70300L), Elektrodrengöringslösning (HI-7061L)
Kvantitet 5 x 500 mL