Läs mer
Hanna Instruments™ Kombinations pH-elektroder
Produktkod. 10546381
Change view
Kontakttyper:
BNC/ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10546381 BNC/ATC Varje
1 options
Produktkod. 10546381 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI1083B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10641.75 SEK
    6889.27 SEK / Paket med 1
    Save 3752.48 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 15-10-2026
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
pH-intervall 0 till 13
Typ Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, BNC vattentät kontakt
För användning med (applikation) För användning med bioteknik och små prover