Läs mer
Kombination Semi-Volatile Surrogate Standard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11974874 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974874 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 11974874 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLPSSURR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 SEK
    1057.07 SEK / 1ml
    Save 152.93 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,6-tribromofenol118-79-62000 μg/ml
2-fluorofenol367-12-42000 μg/ml
Fenol-d613127-88-32000 μg/ml
2-fluorbifenyl321-60-81000 μg/ml
Nitrobensen-d54165-60-01000 μg/ml
p-terfenyl-d141718-51-01000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Combination Semivolatile Surrogate Standard
Namnnotering CLP SOW 2/88
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet.
Metoder För US EPA-metoder CLP
Teknik GC-MS
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris MeCl:Aceton
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Combination Semivolatile Surrogate Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, acetone, nitrobenzene-d5
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning