Läs mer
Grant Instruments™ Combi-Spin PVC 2400 Centrifuge/Vortex Mixer
Beskrivning
- Temperaturinställningsområde +4 C ºtill +40 ºC
- Centrifugeringshastighet: fast vid 2800rpm (50Hz) och 3500rpm (60Hz)
- Val av utbytbara rotorer för olika mikrorörsstorlekar/kombinationer och för 0,2 ml remsor
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 2800 rpm vid 50 Hz, 3500 rpm vid 60 Hz |
| Spänning | 120/230 V |
| Rörkapacitet | 1.5/2 mL, 0.5 mL, 0.2 mL |
| Bredd (metrisk) | 190 mm |
| Antal positioner | 12 x 1,5 till 2,0 mL/12 x 0,5 mL plus 12 x 0,2 mL |