Läs mer
Fisherbrand™ Kombinerad elektrod
Produktkod. 11785618 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Kombinerad elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11785618 Kombinerad elektrod Varje
1 options
Produktkod. 11785618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1282.66 SEK
    757.92 SEK / Paket med 1
    Save 524.74 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik kombinerad specialelektrod för Knick 900 som har ett profilerat huvud för förvaring i hylsan med en 1 m kabel.
  • Specialelektroder Knick 900
  • Profilerat huvud för förvaring i hylsan, med kabel 1 m
  • pH-kroppsglas
Specifikationer
Beskrivning Profilerat huvud för förvaring i hylsan, med kabel 1 m
Typ Kombinerad elektrod
Inkluderar 1 m kabel