Beskrivning
- Används med revolutionären CleanSpace PAPR: låg vikt, inga slangar eller bälten
- Material: Partikelmedier av glasfiber, aktivt kol och plasthölje, silikontätning
- Lätt att montera och ta bort från kraftenheten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 12942 |
| Produkttyp | Filtrera |
| För användning med (utrustning) | CleanSpace PAPR kraftenheter |
| Modell | A1 P3 TM3 SLR |