Läs mer
WTW™ Kombinerad fluoridselektiv elektrod
Produktkod. 10163482
Change view
Kontakttyper:
DIN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10163482 DIN Varje
1 options
Produktkod. 10163482 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 106667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14800.00 SEK
    13871.29 SEK / Paket med 1
    Save 928.71 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
De kombinerade elektroderna typ 800 är utmärkta i sin hantering och erbjuder ytterligare möjlighet att även mäta små provvolymer, eftersom jonselektiva och referenselektroderna är kombinerade i en kompakt stav. Dessutom är de övertygande med sitt exceptionellt bra pris/prestanda-förhållande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Mätning av små provvolymer
Kontakttyper DIN
Beskrivning Kombinerad fluoridselektiv elektrod