Beskrivning
- Med solid membran Utbytbar plan yta
- Jon som ska detekteras passerar genom membranet och genererar en potentialskillnad, proportionell mot jonkoncentrationen
- Analystiden är i allmänhet mindre än en minut
- Provberedningssteg som filtrering eller destillation är sällan nödvändiga
- Kalibrering bör utföras så ofta som möjligt (en gång om dagen) vid samma temperatur som provet
- Mättemperatur 0 till 50 °C
- Levereras med membran, elektrolytlösning, ISAB-lösning och ISE-standard och packning
ISAB lösning:
För att justera jonstyrkan. lägg direkt till lösningen som ska mätas.
ISE standard:
För kalibrering av joniska elektroder. Koncentration 1000 ppm.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Bestämning av NO 3- jon |
| Typ av fyllningslösning | ISAB/ISE |
| pH-intervall | 2,5 till 11 |
| Störningar | CIO 4- , I - , CN - , BF4 - , Cl - , NO 2- |
| Elektrod | Nitrat kombinerad ISE |
| Parameter | Nitratjon |