Läs mer
Beschreibung
- Med solid membran Utbytbar plan yta
- Jon som ska detekteras passerar genom membranet och genererar en potentialskillnad, proportionell mot jonkoncentrationen
- Analystiden är i allmänhet mindre än en minut
- Provberedningssteg som filtrering eller destillation är sällan nödvändiga
- Kalibrering bör utföras så ofta som möjligt (en gång om dagen) vid samma temperatur som provet
- Mättemperatur 0 till 50 °C
- Levereras med membran, elektrolytlösning, ISAB-lösning och ISE-standard och packning
ISAB lösning:
För att justera jonstyrkan. lägg direkt till lösningen som ska mätas.
ISE standard:
För kalibrering av joniska elektroder. Koncentration 1000 ppm.
Spezifikation
Spezifikation
| Användningsområden | Bestämning av koppar( Cu2+ )jon |
| Typ av fyllningslösning | ISAB/ISE |
| pH-intervall | 2 till 12 |
| Störningar | Ag+, Hg2+, Cl-, Br-, Cd2+, Fe2+ |
| Elektrod | Kopparkombinerad ISE |
| Parameter | Kopparjon |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?